Läs mer
Pivalic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 32°C to 35°C |
| Densitet | 0.91 g/cm3 at 20°C |
| Molekylformel | (CH3)3CCOOH |
| MDL-nummer | MFCD00004194 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | Pivalic acid, Neopentanoic acid, 2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid, Pivalic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.13 |
| Kvalitet | Research |