Läs mer
Pivalinsyra, TRC
Produktkod. 30414975
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30414975 10 g
1 options
Produktkod. 30414975 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP52000010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethylpropionic acid
CAS 75-98-9
Molekylformel C5 H10 O2
Kvantitet 10 g
Synonym Propanoic acid','2,2-dimethyl- (9CI','ACI), 2,2-Dimethylpropanoic acid (ACI), Pivalic acid (7CI','8CI), 2,2,2-Trimethylacetic acid, 2,2-Dimethylpropionic acid, Neopentanoic acid, Neovaleric acid, NSC 65449, tert-Pentanoic acid, Trimethylacetic acid, Trimethylmethanecarboxylic acid, Versatic 5 acid, Versatic Acid 5, α,α-Dimethylpropionic acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
LEDER CC(C)(C)C(=O)O
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 102.13
Formel vikt 102.0681