Läs mer
Pivalimidamid hydroklorid, TRC
Produktkod. 30416542
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30416542 25 g
1 options
Produktkod. 30416542 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP55069525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pivalimidamide Hydrochloride
CAS 18202-73-8
Molekylformel C5H13ClN2
Kvantitet 25 g
Synonym Pivalamidine Hydrochloride, Pivalamidine Monohydrochloride, 2,2-Dimethyl-propanimidamide Monohydrochloride, 2,2-Dimethylpropionamidine Hydrochloride, 2,2-Dimethylpropionimidamide Hydrochloride, Pivalimidamide Hydrochloride, tert-Butanecarboximidamide Hydrochloride, tert-Butylamidinium Chloride, tert-Butylcarbamidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H12N2.ClH/c1-5(2,3)4(6)7;/h1-3H3,(H3,6,7);1H
LEDER Cl.CC(C)(C)C(=N)N
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropanimidamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 136.62
Formel vikt 136.0767