Läs mer
Pivmecillinam hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Pivmecillinam hydrochloride (FL-1039 hydrochloride) is an orally active prodrug of mecillinam, an extended-spectrum penicillin antibiotic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pivmecillinam hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 32887-03-9 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H34ClN3O5S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | FL-1039 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (210.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 34 mg/mL (71.42 mM) |
| Visa mer |