Läs mer
Pixantrondimaleat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16657032 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16657032 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 16657032 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 465522500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 144675-97-8 | C25H27N5O10 | 557.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Alfa vektor PIXANTRONEDIMALEATE
Kemiskt namn eller material Pixantrone dimaleate
CAS 144675-97-8
Färg Svart till lila
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning glasflaska
Molekylformel C25H27N5O10
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation (2 mg/ml aq. soln.) Clear solution
InChI-nyckel SVAGFBGXEWPNJC-LVEZLNDCSA-N
LEDER OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.NCCNC1=CC=C(NCCN)C2=C1C(=O)C1=CC=NC=C1C2=O
IUPAC-namn bis((2E)-but-2-endisyra); 6,9-bis[(2-aminoetyl)amino]-5H,10H-benso[g]isokinolin-5,10-dion
Molekylvikt (g/mol) 557.52
Formel vikt 557.51
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pixantrone dimaleate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pixantrone dimaleate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.