Läs mer
Pixantrone, MedChemExpress
Beskrivning
Pixantrone (BBR 2778) dimaleate is a topoisomerase II inhibitor and DNA intercalator, with anti-tumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pixantrone |
| CAS | 144675-97-8 |
| Färg | Blue |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H27N5O10 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | BBR 2778 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (59.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (8.97 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(C1=C(NCCN)C=CC(NCCN)=C12)C3=C(C=NC=C3)C2=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 557.51 |
| Visa mer |