Läs mer
Pizotifen, MedChemExpress
Produktkod. 16461376
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16461376 200 mg -
16458106 100 mg -
16412026 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16461376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0115
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Pizotifen (Pizotyline) is a potent 5-HT2 receptor antagonist, with a high affinity for 5-HT1C binding site.
Pizotifen (Pizotyline) is a potent 5-HT2 receptor antagonist, with a high affinity for 5-HT1C binding site.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pizotifen
Fysisk form Solid
CAS 15574-96-6
Färg White
Kvantitet 200 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H21NS
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Pizotyline BC-105
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (67.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3CCC4=C\2C=CS4
Molekylvikt (g/mol) 295.44
Formel vikt 295.44
Procent renhet 99.73%