Läs mer
Pizotifen N-oxid, TRC
Produktkod. 30132952
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132952 50 mg
30132569 100 mg
30005843 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132952 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP55280550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28588-48-9
Molekylformel C19 H21 N O S
Molekylvikt (g/mol) 311.44
Synonym 4-(9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methyl-piperidine 1-Oxide;
IUPAC-namn 4-(4,5-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[3,4-b]tiofen-10-yliden)-1-metyl-1$l^{5}-azinan 1-oxid
LEDER CN1(=O)CCC(=C2c3ccccc3CCc4sccc24)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pizotifen N-Oxide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NOS/c1-20(21)11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-22-18/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3/b19-15-
Formel vikt 311.1344