Läs mer
Pizotylin, TRC
Produktkod. 30137276
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137276 50 mg
30135183 10 mg
17933705 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137276 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP55280050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15574-96-6
Molekylformel C19 H21 N S
Molekylvikt (g/mol) 295.44
Synonym Piperidine, 4-(9,10-dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methyl-, 4-(9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methylpiperidine, 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene, piperidine deriv., 4-(1-Methyl-4-piperidylidene)-9,10-dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene, BC 105, Litec, Pizotifen, Pizotyline, Polomigran, Sandomigran
IUPAC-namn 4-(4,5-dihydrobenzo[1,2]cykloepta[2,4-b]tiofen-10-yliden)-1-metylpiperidin
LEDER CN1CCC(=C2c3ccccc3CCc4sccc24)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pizotyline
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NS/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3
Formel vikt 295.1395