Läs mer
PJ34 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
PJ34 hydrochloride is an inhibitor of PARP1/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PJ34 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 344458-15-7 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H18ClN3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (150.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (37.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(NC(C=C1C2=C3C=CC=C2)=CC=C1NC3=O)CN(C)C.Cl |
| Visa mer |