Läs mer
PJ34 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16496276
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16496276 100 mg 100mg
16485808 10 mg -
16421967 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16496276 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13688
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress PJ34 hydrochloride is an inhibitor of PARP1/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
PJ34 hydrochloride is an inhibitor of PARP1/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PJ34 hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 344458-15-7
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H18ClN3O2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (150.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (37.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(NC(C=C1C2=C3C=CC=C2)=CC=C1NC3=O)CN(C)C.Cl
Molekylvikt (g/mol) 331.8
Formel vikt 331.8
Procent renhet 98.01%