Läs mer
PJ34, MedChemExpress
Beskrivning
PJ34 is a potent specific inhibitor of PARPl/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PJ34 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 344458-19-1 |
| Färg | Light Nude |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H17N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (84.65 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC(C=C1C2=C3C=CC=C2)=CC=C1NC3=O)CN(C)C |
| Visa mer |