Läs mer
pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA vektor
Kvantitet:
100μ g
Förpackningsstorlek:
100µg
Beskrivning
De pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA-vektor är designad för uttryck av din gen av intresse under kontroll av den tet-inducerbara CMV-promotorn efter restriktionsenzymkloning och återinriktning till det genomiska R4-stället i en Jump-In™ föräldracellinje.
Denna vektor kan användas för inducerbart eller konstitutivt uttryck av din gen av intresse, beroende på vilken Jump-In™ föräldracellinje du använder. När denna vektor omriktas till a Jump-In™ T-REx™ parental cellinje kontrolleras genuttryck av tet-operonet och kan induceras genom tillsats av doxycyklin till tillväxtmediet. När den används med en Jump-In™ föräldracellinje såsom Jump-In™ GripTite™ HEK293-cellinje , konstitutivt uttryck uppnås efter ominriktning. R4-platserna i Jump-In™ parentala cellinjer resulterar i en hög återinriktningseffektivitet, som kräver mindre ansträngning och mindre tid än traditionella cellteknikmetoder. Retargeting av Jump-In™ parentala cellinjer resulterar i skapandet av en isogen pool som är tillräcklig för cellbaserade experiment utan behov av klonal selektion. Alternativt möjliggör den höga ominriktningseffektiviteten enkelt val av en positiv stabil klon för att uttrycka din gen av intresse.
Denna vektor kan användas för inducerbart eller konstitutivt uttryck av din gen av intresse, beroende på vilken Jump-In™ föräldracellinje du använder. När denna vektor omriktas till a Jump-In™ T-REx™ parental cellinje kontrolleras genuttryck av tet-operonet och kan induceras genom tillsats av doxycyklin till tillväxtmediet. När den används med en Jump-In™ föräldracellinje såsom Jump-In™ GripTite™ HEK293-cellinje , konstitutivt uttryck uppnås efter ominriktning. R4-platserna i Jump-In™ parentala cellinjer resulterar i en hög återinriktningseffektivitet, som kräver mindre ansträngning och mindre tid än traditionella cellteknikmetoder. Retargeting av Jump-In™ parentala cellinjer resulterar i skapandet av en isogen pool som är tillräcklig för cellbaserade experiment utan behov av klonal selektion. Alternativt möjliggör den höga ominriktningseffektiviteten enkelt val av en positiv stabil klon för att uttrycka din gen av intresse.
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Leveranstyp | Transfektion |
| Inducerande medel | Tetracyklin |
| Promotor | CMV/TO |
| Produkttyp | Däggdjursuttrycksvektor |
| Urvalsagent (eukaryot) | Geneticin™ (G-418) |
| Innehåll och lagring | pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA-vektor (100μ g), lagra vid -20° C |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR) |
| Protein Tag | Otaggad |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Visa mer |