Läs mer
pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA vektor
Descrizione
De pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA-vektor är en positiv kontrollvektor för att bedöma framgången för en retargeting-reaktion med en Jump-In™ föräldracellinje. När den samtransfekteras med integrasvektorn (pJTI™ R4 Int vektor) som ingår i Jump-In™ parental kit, kommer EmGFP att uttryckas och positiva celler kommer att fluorescera grönt.
Säkerställ din framgång Jump-In™ Retargeting-reaktioner
Framgångsrik retargeting av Jump-In™ föräldracellinjer som the Jump-In™ GripTite™ HEK293 kit (A14150) är beroende av en mängd olika faktorer som:
Transfektionseffektivitet
Cellsammanflöde
Tillstånd för val av antibiotika
Kvalitet och koncentration av DNA
Retargeting vektor till integrera vektor
ratio Vi rekommenderar starkt att inkludera en retargeting reaktion med pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA vektor i din Jump-In™ experimentera tillsammans med negativa kontroller (inget plasmid-DNA, ingen integrasvektor) så att du enkelt kan visualisera resultaten och optimera ominriktningsförhållandena.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Säkerställ din framgång Jump-In™ Retargeting-reaktioner
Framgångsrik retargeting av Jump-In™ föräldracellinjer som the Jump-In™ GripTite™ HEK293 kit (A14150) är beroende av en mängd olika faktorer som:
Transfektionseffektivitet
ratio Vi rekommenderar starkt att inkludera en retargeting reaktion med pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA vektor i din Jump-In™ experimentera tillsammans med negativa kontroller (inget plasmid-DNA, ingen integrasvektor) så att du enkelt kan visualisera resultaten och optimera ominriktningsförhållandena.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Specifica
Specifica
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveranstyp | Transfektion |
| Formatera | Vätska |
| Promotor | CMV |
| Produkttyp | Däggdjursuttrycksvektor |
| Urvalsagent (eukaryot) | Hold (Håll) |
| Innehåll och lagring | Omedelbart efter mottagandet, lagra vektor vid -20 °C |
| Frakt skick | Torr is |
| Protein Tag | Otaggad |
| Kloningsmetod | Inkörsport |
| Vedi altri risultati |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?