Läs mer
pJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA-vektor
Kvantitet:
100μ g
Förpackningsstorlek:
100µg
Beskrivning
De pJTI™ R4 Exp CMV-TO EmGFP pA-vektor är en positiv kontrollvektor för att bedöma ominriktningseffektivitet vid ominriktning av en Jump-In™ T-REx™ föräldracellinje. När den samtransfekteras med integrasvektorn (pJTI™ R4 Int vektor ingår i Jump-In™ föräldrakit) och efter antibiotikaselektion kan EmGFP induceras med doxycyklin och de framgångsrikt återinriktade cellerna kommer att fluorescera grönt.
Säkerställ din framgång Jump-In™ T-REx™ Retargeting-reaktioner
Framgångsrik retargeting av Jump-In™ T-REx™ föräldracellinjer som Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit är beroende av en mängd olika faktorer, såsom:
Transfektionseffektivitet
Cellsammanflöde
Tillstånd för val av antibiotika
Kvalitet och koncentration av DNA
Retargeting vektor för att integrera vektorförhållande
Vi rekommenderar starkt att inkludera en positiv kontroll-retargeting-reaktion med hjälp av pJTI™ R4 Exp CMV-TO EmGFP pA vektor i din Jump-In™ experiment, tillsammans med negativa kontroller (inget plasmid-DNA, ingen integrasvektor), så att du enkelt kan visualisera resultaten och optimera ominriktningsförhållandena.
Säkerställ din framgång Jump-In™ T-REx™ Retargeting-reaktioner
Framgångsrik retargeting av Jump-In™ T-REx™ föräldracellinjer som Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit är beroende av en mängd olika faktorer, såsom:
Vi rekommenderar starkt att inkludera en positiv kontroll-retargeting-reaktion med hjälp av pJTI™ R4 Exp CMV-TO EmGFP pA vektor i din Jump-In™ experiment, tillsammans med negativa kontroller (inget plasmid-DNA, ingen integrasvektor), så att du enkelt kan visualisera resultaten och optimera ominriktningsförhållandena.
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Leveranstyp | Transfektion |
| Inducerande medel | Tetracyklin |
| Promotor | CMV/TO |
| Produkttyp | Däggdjursuttrycksvektor |
| Reportern Gene | GFP (EmGFP) |
| Urvalsagent (eukaryot) | Geneticin™ (G-418) |
| Innehåll och lagring | pJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA-vektor (100μ g), lagra vid -20° C |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR) |
| Protein Tag | GFP (EmGFP) |
| Visa mer |