Läs mer
Welch™ PK 2 DC Rotary Vacuum Pump
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Djup (metriskt):
165 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Motorhastighet | 30/36 L/min. |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Djup (metriskt) | 165 mm |
| Modell | PK 2 DC |
| Wattal | 120 w |
| Vikt (metrisk) | 8 kg |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Total höjd (metrisk) | 170 mm |
| Total bredd (metrisk) | 330 mm |
| Pumptyp | Rotary Vane Vacuum Pump |
| Visa mer |