Läs mer
PK14105, MedChemExpress
Produktkod. 16480006
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16480006 2 mg
16474276 100 mg
16469526 50 mg
16465697 5 mg
16442958 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16480006 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100346
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress PK14105 is a biological evaluation as a potential radioligand for PET studies of PBBS receptors.
PK14105 is a biological evaluation as a potential radioligand for PET studies of PBBS receptors.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PK14105
CAS 107257-28-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H20FN3O3
Kvantitet 2 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (78.66 mM)
LEDER O=C(C1=CC2=C(C(C3=CC([N+]([O-])=O)=CC=C3F)=N1)C=CC=C2)N(C)C(C)CC
Molekylvikt (g/mol) 381.4
Formel vikt 381.4
Procent renhet 99.59%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid