Läs mer
Invitrogen™ PKC delta/theta Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB4585), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
2410.00 SEK - 6520.00 SEK
Specifikationer
Antigen PKC delta/theta
Klona 23GB4585
Användningsområden Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Recombinant Monoclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
30088977
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Invitrogen™
MA553774
100 μL
6520.00 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
30088017
Visa dokument
Invitrogen™
MA553775
20 μL
2410.00 SEK
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
PKC delta/theta Recombinant Monoclonal antibody specifically detects PKC delta/theta in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
PKC delta/theta
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P09215, P28867, Q02111, Q04759, Q05655, Q9WTQ0
170538, 18753, 18761, 5580, 5588, 85420
IgG
Affinity chromatography
Antibody
23GB4585
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
A130035A12Rik; AI385711; ALPS3; AW494342; CVID9; D14Ertd420e; may1; npkc-delta; nPKC-theta; PKC theta; PKC[d]; PKC-0; Pkcd; PKCd1; PKCd2; PKCdelta; PKC-delta; PKCdelta1; pkc-delta1; PKCdelta2; Pkcq; PKCtheta; PKC-theta; Prkcd; prkcd.L; prkcd.S; prkcd-a; prkcd-b; PRKCQ; PRKCT; protein kinase C delta; protein kinase C delta S homeolog; protein kinase C delta type; Protein kinase C delta type catalytic subunit; Protein kinase C delta type regulatory subunit; protein kinase C delta variant IX; protein kinase C delta VIII; protein kinase C theta; protein kinase C theta type; protein kinase C, delta; protein kinase C, delta IV; protein kinase C, delta L homeolog; protein kinase C, delta V; protein kinase C, theta; protein kinase C[d]; protein kinase delta1; SDK1; SDK-1; Sphingosine-dependent protein kinase-1; Tyrosine-protein kinase PRKCD; XELAEV_18025733mg
A synthesized peptide derived from human PKC delta+PKC theta (100-350AA).
Primary
-20°C
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer