Läs mer
PKC-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. p-200099631
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. 16489727
Brand: Medchem Express HY16903
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PKC-IN-1 is a potent, ATP-competitive and reversible inhibitor of conventional PKC enzymes with Kis of 5.3 and 10.4 nM for human PKCβ and PKCα, and IC50s of 2.3, 8.1, 7.6, 25.6, 57.5, 314, 808 nM for PKCα, PKCβI, PKCβII, PKCθ, PKCγ, PKC mu and PKCε, respectively.
PKC-IN-1 is a potent, ATP-competitive and reversible inhibitor of conventional PKC enzymes with Kis of 5.3 and 10.4 nM for human PKCβ and PKCα, and IC50s of 2.3, 8.1, 7.6, 25.6, 57.5, 314, 808 nM for PKCα, PKCβI, PKCβII, PKCθ, PKCγ, PKC mu and PKCε, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PKC-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 1046787-18-1
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H37FN8O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 25 mg/mL (49.94 mM)
LEDER O=C(N1[C@@H](C)CN(CC2CCOCC2)[C@H](C)C1)N(C3)C(C)(C)C4=C3C(NC5=NC(C)=NC=C5F)=NN4
Molekylvikt (g/mol) 500.61
Formel vikt 500.61
Procent renhet 98.79%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.