Läs mer
PKC-theta inhibitor, MedChemExpress
Beskrivning
PKC-theta inhibitor is a selective PKC-θinhibitor, with an IC50 of 12 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PKC-theta inhibitor |
| CAS | 736048-65-0 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H25F3N6O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (137.53 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1CNC2=NC=C([N+]([O-])=O)C(NCC3CCC(CN)CC3)=N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.45 |
| Formel vikt | 454.45 |
| Visa mer |