Läs mer
PKG drug G1, MedChemExpress
Beskrivning
PKG drug G1 targets C42 of PKG Iα. PKG drug G1 can couple to vasodilation and blood pressure lowering by a C42 PKG Iα-independent mechanism.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PKG drug G1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 374703-78-3 |
| Färg | Reddish Brown |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H11N3OS |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 103 mg/mL (400.30 mM) |
| LEDER | O=C(/C(N1)=C/C2=C(C)NC3=C2C=CC=C3)NC1=S |
| Visa mer |