Läs mer
Invitrogen™ PKI [14 22] Myristoylerad PTD
Beskrivning
cAMP-beroende proteinkinas (PKA)-hämmare. Denna peptid är en mycket specifik hämmare av cAMP-beroende proteinkinas (PKA).
Format/formulering: Lyofiliserat trifluoracetatsalt, >97 % renhet enligt HPLC.
Molekylvikt: 1208
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Gen-ID (Entrez) | 5566, 5567, 5568 |
| Reningsmetod | HPLC |
| Frakt skick | Torr is |
| Specifik hämning eller mål | PKA |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | cAMP-beroende proteinkinas (PKA)-hämmare |
| Inhibitor egenskaper | Protein |
| Molekylvikt (g/mol) | 1209 |
| Visa mer |