Läs mer
PKI-402, MedChemExpress
Beskrivning
PKI-402 is a selective, reversible, ATP-competitive inhibitor of PI3K, including PI3K-α mutants, and mTOR (IC50=2, 3, 7,14 and 16 nM for PI3Kα, mTOR, PI3Kβ, PI3Kδ and PI3Kγ).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PKI-402 |
| CAS | 1173204-81-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H34N10O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (8.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | CCN1N=NC2=C1N=C(N=C2N3CCOCC3)C4=CC=C(C=C4)NC(NC5=CC=C(C=C5)C(N6CCN(CC6)C)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 570.65 |
| Formel vikt | 570.65 |
| Visa mer |