Läs mer
Tocris Bioscience™ PKI (5-24)
Beskrivning
PKI (5-24) is a high affinity PKA inhibitor (Ki = 2.3 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Art | Human |
| Renhet | 0.95 |
| CAS | 99534-03-9 |
| Innehåll och lagring | Store at −20°C |
| Molekylvikt (g/mol) | 2222.4g/mol |
| Kvantitet | 1 mg |
| Sekvens | TTYADFIASGRTGRRNAIHD |
| Specifik reaktivitet | High affinity PKA inhibitor (Ki = 2.3nM) |
For Research Use Only