Läs mer
PKM2-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16493868
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493868 10 mg
16470976 200 mg
16446597 5 mg
16420247 50 mg
16404926 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493868 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103617
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PKM2-IN-1 is a pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibitor with an IC50 of 2.95 μM.
PKM2-IN-1 is a pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibitor with an IC50 of 2.95 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PKM2-IN-1
CAS 94164-88-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H19NO2S2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 320 mg/mL (926.25 mM; Need ultrasonic)
LEDER S=C(N1CCCCC1)SCC(C2=O)=C(C)C(C3=C2C=CC=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 345.48
Formel vikt 345.48
Procent renhet 99.61%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease