Läs mer
PKR-IN-2, MedChemExpress
Produktkod. 16487848
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487848 10 mg 10mg
16487666 100 mg 100mg
16473797 50 mg -
16420318 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16487848 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19702
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PKR-IN-2 is a pyruvate kinase isoform PKR activator extracted from patent WO2014139144A1, compound 160. PKR-IN-2 can be used for the research of PKR function related diseases, including cancer, diabetes, obesity, autoimmune disorders, and benign prostatic hyperplasia.
PKR-IN-2 is a pyruvate kinase isoform PKR activator extracted from patent WO2014139144A1, compound 160. PKR-IN-2 can be used for the research of PKR function related diseases, including cancer, diabetes, obesity, autoimmune disorders, and benign prostatic hyperplasia.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PKR-IN-2
CAS 1628428-01-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H28N4O4S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (106.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER N1C2C(=C(S(NC3=CC=C(C(N4CCC(O)(CC(C)C)CC4)=O)C=C3)(=O)=O)C=CC=2)N=CC=1
Molekylvikt (g/mol) 468.57
Formel vikt 468.57
Procent renhet 95.14%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease