Läs mer
Novus Biologicals™ PLA2G4B 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Signal Transduction |
| Mål | PLA2G4B |
| Synonym | FLJ20543, FLJ20656, FLJ20807, FLJ77014, FLJ78330, jmjC domain-containing protein 7, jumonji domain containing 7, Jumonji domain-containing protein 7 |
| Gensymbol | JMJD7-PLA2G4B |