Läs mer
PLA2G4E Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK
Specifikationer
| Antigen | PLA2G4E |
|---|---|
| Koncentration | 0.29 mg/mL |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16898124
|
Proteintech
18088-1-AP-20UL |
20 μL |
1645.54 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Calcium-dependent phospholipase A2 that selectively hydrolyzes glycerophospholipids in the sn-2 position.Specifikationer
| PLA2G4E | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q3MJ16, Q50L42 | |
| 123745, 296091, 329502 | |
| PLA2G4E Fusion Protein Ag12808 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PLA2G4E |
| 0.29 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| phospholipase A2, group IVE, PLA2G4E, PLA2G4E Ens | |
| Pla2g4e | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |