Läs mer
Invitrogen™ EVOS™ Ljuskub, TagBFP 2.0
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | LED-ljuskub |
| Produktlinje | EVOS |
| Excitation/Emission | Ex: 392/23 Em: 447/60 |
| För användning med (utrustning) | Countess™ III FL automatiserad cellräknare, EVOS™ M5000 bildsystem, EVOS™ M7000 bildsystem |
| Inkluderar | Kondenserande optik, hårt belagda filter |
| Kvantitet | 1 vardera |