Läs mer
EVOS™ Ljuskub, Cy5.5 2.0
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | LED-ljuskub |
| Produktlinje | EVOS |
| Excitation/Emission | Ex: 655/40 nm Em: 725/40 |
| För användning med (utrustning) | Countess™ III FL automatiserad cellräknare, EVOS™ M5000 bildsystem, EVOS™ M7000 bildsystem |
| Inkluderar | Kondenserande optik, hårt belagda filter |
| Kvantitet | 1 vardera |