Läs mer
Placental Lactogen/CSH1 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18612519 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18612519 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18612519 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP299840PE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Placental Lactogen/CSH1 Polyclonal specifically detects Placental Lactogen/CSH1 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Placental Lactogen/CSH1
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera PE
Utspädning ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering PBS
Gene Alias Choriomammotropin, chorionic somatomammotropin hormone, chorionic somatomammotropin hormone 1 (placental lactogen), CS-1, CSAchorionic somatomammotropin A, CSH2, CSMT, FLJ75407, hCS-A, Lactogen, Placental lactogen, PLchoriomammotropin
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Placental Lactogen/CSH1 (Accession#: NP_001308.1; Met1-Phe217)
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cytokine Research, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1442
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus