Läs mer
Kolmi Hopen Vanliga AirLaid Wipes
Produktkod. 17846011 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17846011 Vitt
1 options
Produktkod. 17846011 Leverantör Kolmi Hopen Leverantörsnummer F35004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    701.00 SEK
    630.85 SEK / Paket med 50
    Save 70.15 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångsservetter, icke-sterila.
  • Vikt: 16 x 40 cm (± 0,5 cm)
  • Ovikt: 120 x 80 cm (M) (± 1 cm)
  • Utmärkt absorptions- och motståndsförmåga
  • Mycket mjuk
  • Kan användas för bad/duschutgång
Specifikationer
Produkttyp Engångsservetter
Längd (engelska) 4 ft.
Längd (metrisk) 120 cm
Bredd (engelska) 2.6 ft.
Bredd (metrisk) 80 cm
Material Non-woven cellulosafibrer