Läs mer
Fisherbrand™ Vanliga glasplattor
Produktkod. 11877643 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk):
1 mm bundna distanser
2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11877643 1 mm bundna distanser Paket med 2
11847643 2 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11877643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.03 SEK
    227.41 SEK / Paket med 2
    Save 31.62 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör till Fisherbrand Vertikala elektroforessystem.
  • Tillbehör till Fisherbrand Vertikala elektroforessystem
Specifikationer
För användning med (utrustning) Vertikalt gelelektroforessystem
Typ Vanlig glasplatta
Gelens mått 10 x 10 cm
Kvantitet 2/Pk.
Tjocklek (metrisk) 1 mm bundna distanser