Läs mer
Fisherbrand™ Vanliga glasplattor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Tjocklek (metrisk):
1 mm bundna distanser
2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Vertikalt gelelektroforessystem |
| Typ | Vanlig glasplatta |
| Gelens mått | 10 x 10 cm |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm bundna distanser |