Beskrivning
- Tillverkad av Boro 3.3 glas
- Vinklad vid 60°
- Kort stjälk
- Tillhandahålls individuellt
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 200mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 26 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Vinkel | 60° |
| Längd (metrisk) skaft | 175mm |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Produkttyp | Tratt |