Läs mer
Brand™ Vanliga invändiga polypropentrattar
Produktkod. 15271459 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) skaft:
5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Diameter (metrisk) skaft unitSize
15271459 5 mm Paket med 24
1 options
Produktkod. 15271459 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 147010
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt alternativ med hög temperaturbeständighet för allmän laboratorieanvändning.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Säljes i olika mängder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 40mm
Diameter (metrisk) skaft 5 mm
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) skaft 35mm
Kvantitet 24/Pk.
Produkttyp Påfyllning av tratt