Läs mer
BRAND™ Vanliga invändiga polypropentrattar
Produktkod. 10339761 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
50 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
43 mm (skaft)
55 mm skaft
77 mm (skaft)
90 mm (skaft)
95 mm (skaft)
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10339761 120 mm 90 mm (skaft) Paket med 12
11853910 100 mm 77 mm (skaft) Paket med 12
15281459 50 mm 43 mm (skaft) Paket med 24
15291459 75 mm 55 mm skaft Paket med 12
10594062 150 mm 95 mm (skaft) Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10339761 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 147030
Beräknad leverans: 08-12-2026
Ett utmärkt alternativ med hög temperaturbeständighet för allmän laboratorieanvändning.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Säljes i olika mängder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 120 mm
Diameter (metrisk) skaft 14 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 90 mm (skaft)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Påfyllning av tratt