Läs mer
BRAND™ Vanliga invändiga polypropentrattar
Produktkod. p-8010233 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
50mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
43 mm (skaft)
55 mm skaft
77 mm (skaft)
90 mm (skaft)
95 mm (skaft)
missing translation for 'unitSize'
Paket med 12
Paket med 24
Artikelnummer. 11853910
missing translation for 'mfr': BRAND™ 147025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ett utmärkt alternativ med hög temperaturbeständighet för allmän laboratorieanvändning.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Säljes i olika mängder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diameter (metrisk) Överst 100 mm
Diameter (metrisk) skaft 13mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 77 mm (skaft)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) skaft 77mm
Kvantitet 12/Pk.
Produkttyp Påfyllning av tratt
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt