Läs mer
Corning™ Vanliga mikroskopobjektglas
Produktkod. 11373805 Handla allt Corning Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
38 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 720
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11373805 50 mm Paket med 720
11363805 38 mm Paket med 720
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373805 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 294775X50
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förrengjord, redo att användas
  • Tillverkad av soda lime glas
  • Skivors tjocklek: 0,9 till 1,10 mm
  • Icke steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 50 mm
nr per ärende 5/Cs.
Antal per förpackning 1
Sterilitet Icke-steril
Material Soda Lime Glas
Förrensad Ja
Tjocklek (metrisk) 0,9 till 1,1 mm
Typ Objektglas för mikroskop