Läs mer
Fisherbrand™ Vanligt kolvhuvud för PTFE-vävnadsslipmaskin
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Längd (metrisk):
230 mm
235 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 vardera |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Material | Rostfritt stålskaft med PTFE-kolvhuvud |
| Produkttyp | Tissue Grinder Homogenizer |
| För användning med (applikation) | Partikelstorleksminskning |
| För användning med (utrustning) | Vävnadskvarn/homogenisator, glaskärl |
| Längd (metrisk) | 235 mm |