Läs mer
Fisherbrand™ Vanliga PTFE omrörarstänger
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Kvantitet:
10/Förpackning
2/förp.
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 80 mm |
| Kvantitet | 2/förp. |