Läs mer
Fisherbrand™ Vanliga PTFE omrörarstänger
Produktkod. 16295771 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Kvantitet:
10/Förpackning
2/förp.
5/förpackning
Unit Size:
Paket med 10
Paket med 5
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Kvantitet Unit Size
16295771 15 mm 4,5 mm 10/Förpackning -
16215781 20 mm 7 mm 10/Förpackning -
16275781 25 mm 6 mm 10/Förpackning Paket med 10
16285771 12 mm 4,5 mm 10/Förpackning -
11878962 75 mm 13 mm 2/förp. Paket med 5
11808962 13 mm 8 mm 10/Förpackning Paket med 10
11828962 25 mm 10 mm 5/förpackning Paket med 10
16235791 40 mm 8 mm 5/förpackning -
16225791 35 mm 6 mm 5/förpackning Paket med 10
16285781 25 mm 8 mm 5/förpackning -
10273352 15 mm 6 mm 10/Förpackning Paket med 10
11858962 65 mm 13 mm 2/förp. Paket med 5
10306280 50 mm 7 mm 2/förp. Paket med 10
16295791 50 mm 8 mm 2/förp. Paket med 10
11838962 35 mm 10 mm 5/förpackning Paket med 10
16205801 50 mm 10 mm 2/förp. -
10010110 60 mm 7 mm 2/förp. Paket med 10
16205781 20 mm 6 mm 10/Förpackning -
16295781 30 mm 6 mm 5/förpackning Paket med 10
16225801 60 mm 8 mm 2/förp. -
16255801 70 mm 10 mm 2/förp. -
16215801 60 mm 10 mm 2/förp. -
11818952 35 mm 7 mm 5/förpackning Paket med 10
16265801 80 mm 10 mm 2/förp. -
11848962 50 mm 10 mm 2/förp. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Product Code. 16295771
I lager
Add to basket
Add to basket
Ger stabil omrörningsverkan. Fisherbrand™ Vanliga PTFE omrörarstänger ger större turbulens än cylindriska omrörarstänger.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Ger större turbulens än cylindriska omrörarstänger
  • Autoklaveringsbar
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Diameter (metrisk) 4,5 mm
Längd (metrisk) 15 mm
Kvantitet 10/Förpackning