Läs mer
Steris™ Vanliga toppförslutningspåsar
Produktkod. 15681964
Change view
Mått (L x B x H):
300 x 75 x 530 mm
380 x 125 x 610 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15681964 380 x 125 x 610 mm Paket med 250
15661964 300 x 75 x 530 mm Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15681964 Leverantör Steris™ Leverantörsnummer T35PC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2000.00 SEK
    1720.98 SEK / Paket med 250
    Save 279.02 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i förvakuumautoklaver med porös last samt gammasterilisatorer. Steris Corporation™ Vanliga toppförslutningspåsar inkluderar en dubbelvikt bottenförsegling för extra integritet.
  • Tillverkad av högkvalitativt våtstyrka MG blekt kraftpapper
  • Dubbelvikt bottentätning för extra integritet
  • Öppning på bredden
  • Överensstämmer med BS 6257
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad BS 6257
Förslutningstyp Vanlig
Material Medicinsk betyg Kraft Papper (blekt)
Kvantitet 250/Pk.
Mått (L x B x H) 380 x 125 x 610 mm
Höjd (metrisk) 610 mm
Längd (metrisk) 380 mm
Bredd (metrisk) 125 mm