Läs mer
Motic™ CCIS™ LWD Plan akromatisk fasmål
Produktkod. 12686907
Change view
Förstoringskraft:
40X
Produktkod. Förstoringskraft
12686907 40X
1 options
Produktkod. 12686907 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101001703112
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Motic™ AE-serien inverterade mikroskop. Motic™ CCIS™ LWD Plan Achromatic Phase Objective ökar förstoringen med 40X/0,5 (WD=3,0mm)
  • Planera Achromat Fas mål
  • CCIS™ Teknik: Color Corrected Infinity System
  • Förstoring: 40X
  • Numerisk bländare: 0,5 mm
  • Arbetsavstånd: 3,0 mm
Specifikationer
Typ CCIS, Plan Achromatic Phase Objective
Synfält LWD planfas
Fokusavstånd 3.0 mm WD
Förstoringskraft 40X
Numerisk bländare 0.5
Kvantitet 1 st