Läs mer
Motic™ CCIS™ EC-H Plan Fas Mål, Negativ Fas
Beskrivning
- För användning med mikroskop i BA-serien
- EC-H planfas
- Negativ fas
- Förstoringar/numeriska bländare tillgängliga:
- 10X/0,25 (WD=17,4 mm)
- 20X/0,45 (WD=0,9 mm)
- 40X/0,65/S (WD=0,5 mm)
- 100X/1,25/S-Oil (WD=0,15 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | CCIS, Planakromatisk fasmål, negativ fas |
| Synfält | EC-H planfas |
| Fokusavstånd | 0.9 mm WD |
| För användning med (utrustning) | BA mikroskopserie |
| Förstoringskraft | 20X |
| Kvantitet | 1 st |