Läs mer
Brannan™ Plant ljus och fuktmätare
Produktkod. 13120443
Change view
Inkluderar:
En växtreferenslista
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
13120443 En växtreferenslista Varje
1 options
Produktkod. 13120443 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 13/715/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00 SEK
    224.78 SEK / Paket med 1
    Save 50.22 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Testar både för fukthalt i jord eller kompost och för ljus som faller på en växt.
  • Levereras kompletterare med guide till ljus- och vattningskrav för växten
Specifikationer
Typ Plant ljus och fuktmätare
Höjd (metrisk) 10 cm
Inkluderar En växtreferenslista
Vikt (metrisk) 0.093 kg
Bredd (metrisk) 6.8 cm