Läs mer
Thermo Scientific™ Plant RNA-lyslösning
Produktkod. 15612032 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200 ml
Förpackningsstorlek:
200ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15612032 200 ml 200ml
1 options
Produktkod. 15612032 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R1641
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Thermo Scientific GeneJET Plant RNA Lysis Solution är en komponent i GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit och kan köpas separat. Tillhandahålls i 200 ml alikvoter.
Thermo Scientific GeneJET Plant RNA Lysis Solution är en komponent i GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit (kat.nr. K0801/K0802) och kan köpas separat. Tillhandahålls i 200 ml alikvoter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Lysisbuffert
Produktlinje GeneJET
Kvantitet 200 ml