Läs mer
MP Biomedicals™ PlantCon™ Växtvävnadskulturbehållare
Steriliserad bas för PlantCon™ Växtvävnadskulturbehållare. Använda PlantCon™ behållare med flytande eller agarstelnat medium. De kan användas för många växtcellsodlingsförfaranden som för närvarande använder glasbehållare.
Brand: MP Biomedicals™ 092672202
916.45 SEK valid until 2025-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24318" för att få ditt kampanjpris.
Description
- Klara skålar av polyvinylklorid (PVC) speciellt designade för växtodlingstillämpningar.
- Idealisk för användning i kommersiell trädgårdsodling eller forskningsmiljöer.
- Tillåt exceptionell ljustransmission och optimal tillväxt.
- Minska tiden för att förbereda en in vitro-växtmiljö för växtkulturer genom att eliminera behovet av rengöring och sterilisering.
- Överdrag säljs separat (se 092672102)
Informations sur la commande
Bas L x B x H: 3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 tum. (9,5 x 9,5 x 3,5 cm). Överdrag och baser säljs separat. Steril.
Spécification
| 300 mL | |
| Fyrkantig | |
| Polypropen, PVC | |
| Cellodlingsskål | |
| 10/Cs | |
| 9,5 x 9,5 x 3,5 cm (behållare), 9,5 x 9,5 x 7 cm (omslag) | |
| 9.5 cm |
| Får inte autoklaveras | |
| Engångsbruk | |
| Sterila | |
| Växtcellskultur | |
| 3,75 x 3,75 tum. (9,5 x 9,5 cm) | |
| 9.5 cm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.