Läs mer
Plas Labs™ Broome-stil gnagarskydd
Produktkod. 12824593
Change view
Diameter (engelska):
1 tum
1,5 tum
2 tum
2,5 tum
Längd (engelska):
3,75 tum
5,5 tum
8 tum
8,5 tum
Viktintervall:
125 till 250 g
15 till 30 g
250 till 500 g
30 till 125 g
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Längd (engelska) Viktintervall Förpackningsstorlek
12824593 1,5 tum 5,5 tum 30 till 125 g Varje
12505846 1 tum 3,75 tum 15 till 30 g Varje
13204979 2 tum 8 tum 125 till 250 g Varje
15193745 2,5 tum 8,5 tum 250 till 500 g Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12824593 Leverantör Plas Labs™ Leverantörsnummer 552BSRR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1768.71 SEK
    1293.12 SEK / Paket med 1
    Save 475.59 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Idealisk för injektioner eller blodprovstagning
  • Erbjuder enkel tillgång till gnagare
  • Förhindra att gnagare vänder sig
  • Ge djurföraren säkerhet
  • Tillverkad av klara material för att ge fullständig synlighet av djuret
Specifikationer
Färg Klart
För användning med (applikation) Injektioner eller blodprovstagning
Typ Gnagarskydd
Material Noryl™ Plast
Steriliseringsmetod Kemiskt steriliserad eller tvättad vid 180 °F
Stil Broome
Längd (engelska) 5,5 tum
Längd (metrisk) 13.97 cm
Diameter (engelska) 1,5 tum
Diameter (metrisk) 3.81 cm
Viktintervall 30 till 125 g