Läs mer
Plas Labs™ Broome-stil gnagarskydd
Description
- Erbjuder enkel tillgång till gnagare
- Förhindra att gnagare vänder sig
- Ge djurföraren säkerhet
- Tillverkad av klara material för att ge fullständig synlighet av djuret
Specifications
Specifications
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Injektioner eller blodprovstagning |
| Typ | Gnagarskydd |
| Material | Noryl™ Plast |
| Steriliseringsmetod | Kemiskt steriliserad eller tvättad vid 180 °F |
| Stil | Broome |
| Längd (engelska) | 8,5 tum |
| Längd (metrisk) | 21.59 cm |
| Diameter (engelska) | 2,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 6.35 cm |
| Show More |